주요 문서
716553
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrOS
CAS Number:
Molecular Weight:
191.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
(Liquid or Solid)
refractive index
n20/D 1.635
density
1.755 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
InChI key
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)