주요 문서
716251
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H28BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
95-100 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
InChI key
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester is a boronic ester that is commonly used as a reagent in Suzuki-Miyaura coupling reactions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)