주요 문서
714542
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3BrF2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.497
density
1.721 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
InChI key
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.6 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)