주요 문서
713643
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-azido-L-proline (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0%
동의어(들):
(2S,4S)-N-Boc-4-azidopyrrolidine-2-carboxylic acid (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H39N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
437.58
Beilstein:
5977215
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
98.0-102.0% (NT)
양식
lumps
광학 활성
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N3C[C@H](C[C@H]3C(O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N.C10H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-10(2,3)18-9(17)14-5-6(12-13-11)4-7(14)8(15)16/h11-13H,1-10H2;6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t;6-,7-/m.0/s1
InChI key
XYLCLQGQCINCLJ-BLOLRMMYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)