분석
≥96%
양식
powder
작용기
chloro
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
InChI key
MCLXKFUCPVGZEN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable