주요 문서
711284
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
95%
동의어(들):
4-Bromo-5-formyl-1-methyl-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
87-92 °C
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
InChI key
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)