주요 문서
709735
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
115-119 °C
작용기
bromo
SMILES string
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)