주요 문서
709190
Sigma-Aldrich
Lanthanum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
동의어(들):
Lanthanum hexaboride, Lanthanum boride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LaB6
CAS Number:
Molecular Weight:
203.77
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.5% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
입자 크기
−325 mesh
mp
2210 °C
density
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)