주요 문서
241857
Sigma-Aldrich
Lanthanum hexaboride
powder, 10 μm, 95%
동의어(들):
Lanthanum boride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LaB6
CAS Number:
Molecular Weight:
203.77
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lanthanum
입자 크기
10 μm
mp
2210 °C
density
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
One of the best thermionic emitters. Effective in improving diamond nucleation in the chemical vapor deposition of diamond on substrate surfaces.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)