주요 문서
707619
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13C6H5BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
190.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
230 °C
mp
16-19 °C
density
1.635 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI key
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)