주요 문서
707163
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene
95%
동의어(들):
(S,S)-Phenyl-Bod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18
CAS Number:
Molecular Weight:
258.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
mp
69-76 °C
작용기
phenyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
애플리케이션
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene can be used as a chiral diene ligand in the preparation of 1-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro[6]helicene.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)