주요 문서
706884
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene
greener alternative
95%
동의어(들):
H3BBC, H3TCBPB, TCBTB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H30O6
CAS Number:
Molecular Weight:
666.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
형태
powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
InChI key
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
애플리케이션
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene is used as a linker molecule for the synthesis of high performance metal-organic framework (MOFs).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)