주요 문서
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
97%
동의어(들):
Methyl (2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
279.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
80-85 °C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
InChI key
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)