주요 문서
705446
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
동의어(들):
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
141.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
56-60 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI key
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)