주요 문서
704377
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-13C)nitromethane
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
2-(Hydroxymethyl-13C)-2-nitro-1,3-propanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO13CH2)3CNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
NMR: suitable
mp
160 °C (dec.)
질량 이동
M+3
SMILES string
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)