주요 문서
700835
Sigma-Aldrich
(S)-Tol-SDP
동의어(들):
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(4-methylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(p-methylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H42P2
CAS Number:
Molecular Weight:
644.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
광학 활성
[α]22/D −206°, c = 1 in chloroform
mp
154-161 °C
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8)c56)c34
InChI
1S/C45H42P2/c1-31-11-19-37(20-12-31)46(38-21-13-32(2)14-22-38)41-9-5-7-35-27-29-45(43(35)41)30-28-36-8-6-10-42(44(36)45)47(39-23-15-33(3)16-24-39)40-25-17-34(4)18-26-40/h5-26H,27-30H2,1-4H3
InChI key
VLIOMJFCGWZUON-UHFFFAOYSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)