동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
형태
solid
mp
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
InChI key
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
기타 정보
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.