주요 문서
695769
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10BrFO3
Molecular Weight:
289.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
40-44 °C
작용기
bromo
ester
fluoro
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)