반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
230 °C (D)
작용기
phosphine
SMILES string
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/2C15H22F3P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
ATVRGWRBZLLSJD-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.