주요 문서
690643
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-butyne
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC(CH3)CC≡H
CAS Number:
Molecular Weight:
132.99
Beilstein:
1098353
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.472
작용기
alkyl halide
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
InChI key
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
76.6 °F
Flash Point (°C)
24.8 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)