분석
90%
형태
solid
mp
128-139 °C
SMILES string
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
InChI key
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves