Key Documents
685771
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
90-94 °C
SMILES string
c1cn2ccnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1/h1-5H
InChI key
MBVAHHOKMIRXLP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)