주요 문서
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
동의어(들):
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5347
density
1.0190 g/mL at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)