주요 문서
681229
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
(S)-Boc-Nip-OH, (S)-Boc-nipecotic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
229.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +57°, c = 1 in chloroform
mp
165-169 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)