분석
97%
양식
solid
bp
107 °C/1 mmHg
density
1.767 g/mL at 25 °C
작용기
iodo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C