분석
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
mp
84-88 °C
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
InChI key
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
HPLC Analysis of Bisphenol A, Dimethylbisphenol A and Nonylphenol on Ascentis® Express RP-Amide (UV Detection)