주요 문서
666734
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
동의어(들):
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC4H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
density
0.748 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-33 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)