주요 문서
666726
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Methoxy-2-(methyl-13C)propane-1,3-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C2H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
91.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
density
0.765 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-27.4 °F
Flash Point (°C)
-33 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)