주요 문서
666572
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphosphine
97%
동의어(들):
Cy2PH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H11)2PH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
반응 적합성
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
refractive index
n20/D 1.516
bp
129 °C/8 mmHg
작용기
phosphine
저장 온도
20-25°C
SMILES string
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI key
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)