주요 문서
665614
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8F3N
CAS Number:
Molecular Weight:
139.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
29-33 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
VINAMCOZNJHNIH-BYPYZUCNSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F
Flash Point (°C)
29 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)