주요 문서
665428
Sigma-Aldrich
Oxalyl-13C2 chloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Ethanedioyl-1,2-13C2 dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
bp
62-65 °C
density
1.523 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[13C](=O)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6/i1+1,2+1
InChI key
CTSLXHKWHWQRSH-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)