Key Documents
661228
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
76-80 °C
SMILES string
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 2404-2404 (2006)