주요 문서
659355
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-(4-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10F3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
329.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
106-110 °C
작용기
ester
fluoro
nitro
SMILES string
CCOC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3N3O4/c1-2-23-12(20)10-7-17-18(11(10)13(14,15)16)8-3-5-9(6-4-8)19(21)22/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
QNUASRIZVSLLGS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)