주요 문서
656860
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5-acid
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)