주요 문서
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
동의어(들):
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Molecular Weight:
215.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)