주요 문서
389390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-fluoroacetophenone
97%
동의어(들):
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4COCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
217.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTPN6(5777)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
389390-25G4061832491752
389390-5G4061831970753