주요 문서
653187
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
217.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
66-70 °C (lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)