주요 문서
647594
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
245.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
low-melting solid
bp
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)