주요 문서
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
동의어(들):
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Molecular Weight:
28917.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
amino surface groups
양식
solution
분자량
generation 5
특징
core type cystamine core
농도
10 wt. % in methanol
표면기 개수
128
bp
64.7 °C
density
0.860 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
포장
unit weight includes solvent
법적 정보
For research use only
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)