주요 문서
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-succinamic acid dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution
10 wt. % in H2O
동의어(들):
PAMAM-G4-COOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
Molecular Weight:
20646.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
succinamic acid surface groups
양식
solution
분자량
generation 4
특징
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
농도
10 wt. % in H2O
표면기 개수
64
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Contains 64 surface succinamic acid groups.
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
포장
unit weight includes solvent
법적 정보
Licensed for research use only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)