주요 문서
632627
Sigma-Aldrich
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
polymer bound boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
라벨링 범위
1.3-2.3 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
관련 카테고리
애플리케이션
Polymer reagent for oligosaccharide synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)