Key Documents
632112
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-pentynoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C#CCC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup