주요 문서
631884
Sigma-Aldrich
Barium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size, 98.5% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BaZrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
276.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98.5% trace metals basis
양식
nanopowder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zirconium
입자 크기
<50 nm
density
5.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChI key
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Preparation of nanosized barium zirconate powder by thermal decomposition of urea in an aqueous solution containing barium and zirconium, and by calcination of the precipitate.
Boschini F,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 23(16), 3035-3042 (2003)
Synthesis and sintering of large batches of barium zirconate nanopowders.
Sin A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(8), 1928-1932 (2002)