주요 문서
630934
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-N-methylaniline
97%
동의어(들):
N-Methyl-m-anisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)