주요 문서
630373
Sigma-Aldrich
3-Acetoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7IO2Zn
Molecular Weight:
327.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
불순물
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
density
1.018 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WPGDROJXIKSGCR-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)