주요 문서
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
동의어(들):
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6F5)2Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
399.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
InChI key
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
566748-5G
566748-1G4061826741696