Key Documents
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctane-d16
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8D16
Molecular Weight:
128.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
151 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+16
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)