Key Documents
616753
Sigma-Aldrich
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
동의어(들):
Methoxy(benzene-d5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
113.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
density
1.040 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)