주요 문서
606162
Sigma-Aldrich
Vanillin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxybenz-13C6-aldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(HO)13C6H3-3-(OCH3)CHO
Molecular Weight:
158.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)