주요 문서
615714
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether-d12
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)3COCD3
Molecular Weight:
100.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
bp
55-56 °C
density
0.840 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+12
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-MGKWXGLJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-28 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)